Tisk…
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole ≥99%
Varování
B22554.88EA 519 CZK
B22554.88 B22554.09
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole ≥99%
4,5-Dimethyl-2-isobutylthiazole
Vzorec: C₉H₁₅NS
MW: 169,28
Hustota: 0,967
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053136
CAS číslo: 53498-32-1
EINECS: 258-586-0