(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
H-DL-β-Phe-OH
L19801.03EA
584
CZK
L19801.03
L19801.06
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 Bod tání: ∼ 220 °C (rozkl.) |
MDL Number:
MFCD00008064 CAS číslo: 614-19-7 EINECS: 210-371-2 |