Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H55141.03EA 1360 CZK
H55141.03 H55141.MD
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782076
CAS číslo: 887266-99-1