Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL678899-1GEA 0 CZK
SIAL678899-1G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
MDL Number: MFCD07782076
CAS číslo: 887266-99-1