Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32530.22EA 5870 CZK
H32530.22 H32530.14
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₈FNO
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01815090
CAS číslo: 215589-24-5