2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL544280-1GEA
0
CZK
SIAL544280-1G
SIAL544280-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₄HCl₃O₂S₂ MW: 251,54 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051665 CAS číslo: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |