Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26848.09EA 15210 CZK
H26848.09 H26848.03
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660169
CAS číslo: 886500-98-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III