Tisk…
křemík ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesized
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
46308.10EA 0 CZK
46308.10 46308.04 46308.09 46308.18
křemík ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesized
křemík
Vzorec: Si
MW: 28,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085311
CAS číslo: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635