Tisk…
N-Etyldiizopropylamin 2 mol/l in N-methyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL03439-250MLEA 0 CZK
SIAL03439-250ML
N-Etyldiizopropylamin 2 mol/l in N-methyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0