3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H32094.03EA
1800
CZK
H32094.03
H32094.09
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Vzorec:
C₇H₁₃BrO Bod varu: 39 °C (1 mmHg) Hustota: 1,248 Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09757526 CAS číslo: 42330-10-9 UN: 3265 ADR: 8,II |