Tisk…
4-Bromo-5-nonanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H32136.03EA 2200 CZK
H32136.03 H32136.09
4-Bromo-5-nonanone ≥98%
4-Bromo-5-nonanone
Vzorec: C₉H₁₇BrO
Bod varu: 62 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,174
Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757527
CAS číslo: 42330-11-0
UN: 3265
ADR: 8,II