Tisk…
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25937.AAEA 1480 CZK
H25937.AA H25937.AC
2-Methoxyethyl chloroformate tech. 85%, technická kvalita
2-Methoxyethyl chloroformate
Vzorec: C₄H₇ClO₃
MW: 138,55 g/mol
Bod varu: 157…158 °C
Hustota: 1,192
Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058932
CAS číslo: 628-12-6
EINECS: 211-026-9
UN: 2742
ADR: 6.1,II