Tisk…
3-Methoxypropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL374547-10MLEA 6790 CZK
SIAL374547-10ML SIAL374547-50ML
3-Methoxypropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104,1100 g/mol
MDL Number: MFCD00042654
CAS číslo: 2544-06-1