Tisk…
Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate
ACRO118830250EA 5370 CZK
ACRO118830250 ACRO118830050
Ethyl phenylcyanoacetate 97%
Ethyl phenylcyanoacetate
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Hustota: 1,09 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001866
CAS číslo: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5033 to 1.5053 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %