Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17940.22EA
4160
CZK
A17940.22
A17940.36
A17940.14
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,23 Bod varu: 157…159 °C (19 mmHg) Hustota: 1,135 Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008454 CAS číslo: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |