Tisk…
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL199206-25GEA 0 CZK
SIAL199206-25G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate, Sigma-Aldrich®
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23
MDL Number: MFCD00008454
CAS číslo: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1