Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33554.MDEA 1750 CZK
H33554.MD H33554.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185462
CAS číslo: 1214340-18-7