Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26579.03EA 1140 CZK
H26579.03 H26579.06
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole ≥97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₈ClFO
Bod varu: 66 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631377
CAS číslo: 261762-80-5