Tisk…
Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO407080010EA 2310 CZK
ACRO407080010
Dicyclohexylphenylphosphine 95%
Dicyclohexylphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₂₇P
MW: 274,38
Bod tání: 54…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003854
CAS číslo: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Titration with HClO4 ≥94 %