Tisk…
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B20085.03EA 753 CZK
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Vzorec: C₁₂H₁₇BrO
MW: 257,18
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173753
CAS číslo: 30752-19-3