Tisk…
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12614.06EA 1630 CZK
A12614.06 A12614.14
1-Bromo-4-pentyloxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentyloxybenzene
Vzorec: C₁₁H₁₅BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156123
CAS číslo: 30752-18-2