Tisk…
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20702.30EA 4360 CZK
B20702.30 B20702.18
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18
Bod varu: 263…264 °C
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003323
CAS číslo: 492-88-6
EINECS: 207-765-1