Tisk…
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
MOLE67209584-5GEA 0 CZK
MOLE67209584-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
MDL Number: MFCD00003328
CAS číslo: 708-76-9
EINECS: 211-904-1