4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL138797-1GEA
1230
CZK
SIAL138797-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003328 CAS číslo: 708-76-9 EINECS: 211-904-1 |