Tisk…
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL138797-1GEA 1230 CZK
SIAL138797-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
MDL Number: MFCD00003328
CAS číslo: 708-76-9
EINECS: 211-904-1