Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L17587.06EA
961
CZK
L17587.06
L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,23 Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020167 CAS číslo: 4247-02-3 EINECS: 224-208-8 |