Tisk…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0496.05EA 49690 CZK
PROOMM0496.05
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
MDL Number: MFCD00020167
CAS číslo: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8