Tisk…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL715077-25GEA 2370 CZK
SIAL715077-25G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
MDL Number: MFCD00020167
CAS číslo: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8