Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile ≥97%
Nebezpečí
H32752.06EA 7830 CZK
H32752.06 H32752.03
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile ≥97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025385
CAS číslo: 916420-65-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III