Chcete se opět přihlásit?
α,4-Dichloroanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA159077-5GEA 1404 CZK InStock
SAFA159077-5G
α,4-Dichloroanisole, Sigma-Aldrich®
α,4-Dichloroanisole
Vzorec: C₇H₆Cl₂O
MDL Number: MFCD00000883
CAS číslo: 21151-56-4
EINECS: 244-246-9
Objednat
OBJEDNÁVKA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství