Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26339.09EA 11430 CZK
H26339.09 H26339.03
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115887
CAS číslo: 886497-85-4