Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26234.06EA 13460 CZK
H26234.06 H26234.03
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660202
CAS číslo: 886498-89-1