Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26368.06EA 11640 CZK
H26368.06 H26368.03
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₃
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660161
CAS číslo: 886496-49-7