Tisk…
Anisole-[D₈] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL448818-1GEA 0 CZK
SIAL448818-1G
Anisole-[D₈] (98% D), Sigma-Aldrich®
Anisole-[D₈]
Vzorec: C₇D₈O
MDL Number: MFCD00084119
CAS číslo: 54887-54-6