4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H30189.06EA
7280
CZK
H30189.06
H30189.03
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
4-Bromo-trans-stilbene
Vzorec:
C₁₄H₁₁Br MW: 259,15 g/mol Bod tání: 138…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00155020 CAS číslo: 13041-70-8 |