Tisk…
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26063.06EA 2400 CZK
H26063.06 H26063.14
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₇Br
Bod varu: 90…98 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,179
Bod vzplanutí: >120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909567
CAS číslo: 38409-59-5