Tisk…
5-Hydroxy-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL696366-1GEA 0 CZK
SIAL696366-1G
5-Hydroxy-o-toluic acid, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15
MDL Number: MFCD09833184
CAS číslo: 578-22-3