Tisk…
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL13282-10MLEA 1020 CZK
SIAL13282-10ML SIAL13282-50ML
Benzyl chloromethyl ether, Sigma-Aldrich®
Benzyl chloromethyl ether
Vzorec: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
MDL Number: MFCD00000886
CAS číslo: 3587-60-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III