Tisk…
4-(2-Chloroethyl)anisole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO123110050EA 708 CZK
ACRO123110050
4-(2-Chloroethyl)anisole 97%
4-(2-Chloroethyl)anisole
Vzorec: C₉H₁₁ClO
Bod varu: 125…128 °C (13mbar)
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044718
CAS číslo: 18217-00-0
EINECS: 242-099-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.12 to 1.13