Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL384070-1GEA 0 CZK
SIAL384070-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇HF₇O
MDL Number: MFCD00155984
CAS číslo: 2787-79-3