Tisk…
2-Iodo-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL730742-5GEA 0 CZK
SIAL730742-5G
2-Iodo-3-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
MDL Number: MFCD00091040
CAS číslo: 6277-17-4