1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
L14646.14EA
19630
CZK
L14646.14
L14646.03
L14646.06
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene ≥99%
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Vzorec:
C₁₄H₂₁Br MW: 269,23 Bod tání: 62…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00796945 CAS číslo: 22385-77-9 EINECS: 000-000-0 |