Tisk…
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL592161-1GEA 0 CZK
SIAL592161-1G SIAL592161-10G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₄H₂₁Br
MW: 269,23
MDL Number: MFCD00796945
CAS číslo: 22385-77-9