1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L18059.14EA
18260
CZK
L18059.14
L18059.03
L18059.06
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene ≥97%
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Vzorec:
C₁₂H₁₅Br Bod varu: 79…83 °C (0,01 mmHg) Hustota: 1,295 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093987 CAS číslo: 59734-92-8 EINECS: 000-000-0 |