Tisk…
DL-Glutamic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14034400EA 1300 CZK
EHERC14034400
DL-Glutamic acid
DL-Glutamic acid
Vzorec: C₅H₉NO₄
MW: 147,13 g/mol
MDL Number: MFCD00063113
CAS číslo: 617-65-2
EINECS: 210-522-2