Tisk…
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17719.14EA 925 CZK
A17719.14 A17719.36 A17719.22
DL-Glutamic acid monohydrate ≥99%
DL-Glutamic acid monohydrate
Vzorec: C₅H₉NO₄·1H₂O
Bod tání: ∼ 200 °C (rozkl.)
Hustota: 1,460
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150703
CAS číslo: 19285-83-7
EINECS: 210-522-2