(±)-Aspartic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13646.22EA
906
CZK
A13646.22
A13646.0E
A13646.36
(±)-Aspartic acid ≥98%
(±)-Aspartic acid
Vzorec:
C₄H₇NO₄ MW: 133,10 g/mol Bod tání: >300 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063083 CAS číslo: 617-45-8 EINECS: 210-513-3 |