Tisk…
(±)-Aspartic acid
MOLE22164347-1KGEA 6010 CZK
MOLE22164347-1KG
(±)-Aspartic acid
(±)-Aspartic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
MDL Number: MFCD00063083
CAS číslo: 617-45-8
EINECS: 210-513-3