Methyl-5-bromosalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL124621-25GEA
0
CZK
SIAL124621-25G
SIAL124621-5G
Methyl-5-bromosalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-bromosalicylate
Vzorec:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,05 |
MDL Number:
MFCD00016460 CAS číslo: 4068-76-2 EINECS: 223-776-4 |