Tisk…
Methyl-5-chlorosalicylate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL165018-100GEA 0 CZK
SIAL165018-100G
Methyl-5-chlorosalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-chlorosalicylate
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,60 g/mol
MDL Number: MFCD00016461
CAS číslo: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5