Tisk…
4-Methylphthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL348309-25GEA 0 CZK
SIAL348309-25G
4-Methylphthalic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methylphthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
MDL Number: MFCD00041946
CAS číslo: 4316-23-8
EINECS: 224-333-8